Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human Coupled In-vitro-Proteinexpressionskit
Mit diesen zellfreien Kits können Sie funktionsfähige Proteine in voller Länge aus mRNA- oder Plasmid-Templates mit Ausbeuten von bis zu 100 µg/ml pro Reaktion umgehend exprimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88899
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10013544
  • 129.00 CHF / 20 Mikrogramm
Auf Lager 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die humanen IVT-Kits sind einzigartige Expressionssysteme auf Basis von HeLa-Zelllysaten für die In-vitro-Translation oder gekoppelte Transkriptions-/Translationsreaktionen. Die Proteinexpression wird in einer einzigen 90-minütigen Reaktion durchgeführt, die in Kombination mit dem optimierten pT7CFE1-Expressionsvektor auf bis zu 6 Stunden verlängert werden kann und eine kontinuierliche Proteinproduktion von bis zu 100 μg/ml ermöglicht. Die humanen IVT-Kits können funktionelle Enzyme, Phosphoproteine, Glykoproteine und Membranproteine zur sofortigen Verwendung bei der Untersuchung von Proteininteraktionen, der Durchführung schneller Mutationsanalysen und der Aktivitätsmessung exprimieren.
Leistungsmerkmale:
Funktionell – Verwendet die humane Translationsmaschinerie zur Expression aktiver Proteine
  • Praktisch – Transkription und Translation in nur einem Schritt
  • Hohe Leistung – Höhere Ausbeuten im Vergleich zur In-vitro-Translation von Kaninchen-Retikulozyten
  • Zuverlässig – Expression von Proteinen, die in Kaninchen-Retikulozytensystemen versagen
Besser als herkömmliche Methoden:
  • Zellfreie HeLa-Extrakte können Proteine mit posttranslationalen Modifikationen exprimieren
  • Die präzise Translation liefert Proteine in voller Länge, die mit Downstream-Prozessen kompatibel sind
  • Die Proteintranslation wird mit dem EMCV-IRES-Element und anderen mRNA-stabilisierenden Elementen optimiert
Enthält:
Vollständige Kits enthalten HeLa-Zelllysat, Helferproteine, Reaktionsgemisch, Nuklease-freies Wasser, Expressionsvektor und einen GFP-positiven Kontrollvektor
Anforderungen:
30 °C Inkubator oder Wasserbad
Empfohlen für:
Expression von Proteinen zur Messung der Enzymaktivität; Durchführung von Mutationsanalysen; Expression von Proteinen zur Verwendung in Gel-Mobility-Shift-Assays; Durchführung von Co-Immunpräzipitationen; Expression zytotoxischer Proteine; Markierung unnatürlicher Aminosäuren
Spezifikation
Spezifikation
Store below -20°C.
Recombinant
20 µg
Pierce™
Pierce Rekombinantes GFP-Protein