Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Heavy Protein IVT Kit
Exprimieren Sie stabile isotopenmarkierte (schwere) Proteine mittels In-vitro-Translation (IVT) für die Massenspektrometrie mit diesen Kits für zellfreie Expression.
Marke:  Thermo Scientific™ 88331
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12122410
  • 1314.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 1-schrittigen In-vitro-Expressionskits für schwere Proteine ermöglichen die schnelle zellfreie Expression von rekombinanten Proteinen, die stabile isotopenmarkierte (d.h. schwere) Aminosäuren enthalten.
Das 1-schrittige IVT-Kit für schwere Proteine verwendet ein einzigartiges HeLa-Zelllysat, das für die In-vitro-Translation (IVT) von Proteinen bei einer Effizienz von 90 bis 95 % eingebundenen Isotopen in unter 8 Stunden mit schweren Aminosäuren ergänzt wird. Schwere Proteine, die mit diesem System exprimiert werden, können als Massenspektrometrie-Kontrollen für den Probenvorbereitungsverlust, zur Bestimmung der Verdaueffizienz oder als Quantifizierungsstandards verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Effizient – Exprimieren Sie schwere Proteine mit 90 bis 95 % stabiler Isotopeneinbindung
  • Funktional – Verwendet die humanen Translationsmechanismen, um mehr biologisch aktive Proteine als andere IVT-Systeme zu exprimieren
  • Flexibel – Exprimieren Sie leichte Proteine oder schwere Proteine mit 13C615N2 L-Lysin und/oder 13C615N4 L-Arginin
  • Praktisch – Transkription und Translation in nur einem Schritt
  • Hochleistung – Höhere Ausbeuten im Vergleich zur In-vitro-Translation von Kaninchen-Retikulozyten
Empfohlen für:
Identifizieren Sie ideale Peptide für die gezielte Quantifizierung; überprüfen Sie die Effizienz des Proteinverdaus; kontrollieren Sie die Variabilität der Proteinprobenvorbereitung und den Verlust bei der Affinitätsanreicherung
Spezifikation
Spezifikation
Mass Spectrometry
Mass Spectrometer
DNA
40-Reaktionen-Kit
Protein
Mass Isotopes of Amino Acids
Protein Labeling