Learn More
1 % Stärkeindikatorlösung, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Genauigkeit: ± 0,1 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indicator solution |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |