Learn More
uvex 1 Sport NC Schuh, weiß, O2 FO SRC, Breite 11
Artikelnummer. 17883220 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17883220 35 1 Paar
17893220 36 1 Paar
17803230 37 1 Paar
17813230 38 1 Paar
17823230 39 1 Paar
17833230 40 1 Paar
17843230 41 1 Paar
17853230 42 1 Paar
17863230 43 1 Paar
17873230 44 1 Paar
17883230 45 1 Paar
17893230 46 1 Paar
17803240 47 1 Paar
17813240 48 1 Paar
17823240 49 1 Paar
17833240 50 1 Paar
17843240 51 1 Paar
17853240 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17883220 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6571835
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
  • Moderner, ultraleichter und flexibler O2-Arbeitsschuh ohne Zehenschutzkappe
  • Wasserabweisende Obermaterialien bieten zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten und Kontaminanten und sind einfach zu reinigen
  • Waschbar bis 30 °C
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, daher geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Die neue, innovative Uvex i-PUREnrj Sohlentechnologie bietet hervorragende Stoßabsorptionseigenschaften am Vorderfuß und an der Ferse sowie hervorragende Energierückführung über die gesamte Mittelsohle
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem spezifischen Durchgangswiderstand von weniger als 35 Megaohm
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan mit doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • Hervorragender Tragekomfort dank neu entwickelten klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau mit Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Entnehmbare, antistatische, bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Teilweise aus recyceltem Material hergestellt, um Ressourcen zu sparen
  • Frei von allen Schadstoffen, die in unserer Liste der verbotenen gefährlichen Substanzen aufgeführt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 35
Zehenmaterial Normale Zehenkappen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Latexfrei Ja
Knöchelform Trainer
Waterproof Nein
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh