Learn More
uvex 1 S1-SRC-Sicherheitssandalen
Artikelnummer. 15391063 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
11 cm
Größe:
39
41
42
45
46
47
49
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Größe Packungsgröße
15391063 11 cm 41 1 Stück
15371063 11 cm 39 1 Stück
15301073 11 cm 42 1 Stück
15331073 11 cm 45 1 Stück
15341073 11 cm 46 1 Stück
15351073 11 cm 47 1 Stück
15371073 11 cm 49 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15391063 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8542841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 CHF
    121.93 CHF / 1 Stück
    Sparen 31.07 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Uvex 1 Sicherheitssandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Sandalen wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
  • Die Sandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
  • Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
  • Zwei verstellbare Klettbänder für individuelle Anpassung der Breite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Velcro Klettband
Farbe Schwarz, Grau
Auskleidungsmaterial Abstandgitter
Material Microvelours
Größe 41
Sohlenmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte (PU)
Zehenmaterial Komposit
Breite (metrisch) 11 cm
Geschlecht Unisex
Knöchelform Trainer
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh