Description
- Die Sandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Zwei verstellbare Klettbänder für individuelle Anpassung der Breite
Specifications
Specifications
| Verschlusstyp | Velcro Klettband |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
| Material | Microvelours |
| Größe | 39 |
| Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Breite (metrisch) | 11 cm |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Trainer |
| Show More |