Learn More
1-Pyrrolidincarbodithiosäure-Ammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470158 100 g 100 Gramm
11460158 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23731.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146.246 g/mol
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt is useful for biochemical applications including metal chelation. It is used to prevent the induction of nitric oxide synthase. It is also essential to inhibit apoptosis in leukemia HL-60 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrrolidinecarbodithiosäure-Ammoniumsalz ist für biochemische Anwendungen einschließlich Metallchelation nützlich. Wird verwendet, um die Induktion von Stickoxid-Synthase zu verhindern. Ist auch wichtig, um Apoptose in Leukämien-HL-60-Zellen zu hemmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5108-96-3
Summenformel C5H8NS2-
Molekulargewicht (g/mol) 146.246
MDL-Nummer MFCD00012720
InChI-Schlüssel VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC-Name Pyrrolidin-1-Carbodithioat
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Menge 100 g
Beilstein 3730472
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.29
Reinheit (%) 98%