Learn More
1-Pyrrolidinacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331397 5 g 5 Gramm
11321397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01737.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29134-29-0 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29134-29-0
Summenformel C6H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00014098
InChI-Schlüssel NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
PubChem CID 95270
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylacetonitril
SMILES C1CCN(C1)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrrolidineacetonitrile
Brechungsindex 1.4563
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 106157
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 97%