Learn More
1-Pyrimidin-2-yl-piperidin-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 207.23 |
| Reinheit (%) | 97% |