Learn More
1-Propylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Propylamine |
| CAS | 107-10-8 |
| Summenformel | C3 H9 N |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCN |
| IUPAC-Name | Propan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 59.11 |
| Formelmasse | 59.0735 |