Learn More
1-Propylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434693
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434693 500 mL 500 Milliliter
11444693 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11606.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1-Propylamin wird in der chemischen Analyse und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet, die als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet werden. Und es wird als Veredelungsmittel für Medikamente, Farben, Gummi, Fasern, Textilien und Kunststoffe eingesetzt. Darüber hinaus kann es als Mineralöladditiv und Konservierungsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther usw.
Hinweise
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-10-8
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.112
MDL-Nummer MFCD00008205
InChI-Schlüssel WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC-Name Propan-1-amin
SMILES CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propylamine
Schmelzpunkt -83°C
Dichte 0.719
pH 12.6
Siedepunkt 48°C to 49°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.389
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1277
Beilstein 1098243
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,7843
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) 98%