Learn More
1-Propylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491838 5 g 5 Gramm
11401848 25 g 25 Gramm
11411848 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14499.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20 CHF
    44.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 4.55 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-30-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-30-8
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.167
MDL-Nummer MFCD00004823
InChI-Schlüssel KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatopropan
SMILES CCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propyl isothiocyanate
Dichte 0.977
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1740199
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%