Learn More
1-Propanol, Purum, Honeywell
Catalog Number p-7073687
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 kg
160 kg
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
Propan-1-ol
CCCO
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
Propan-1-ol
CCCO
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 10 mmHg (147 °C), 14.9 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥99 % (GC)
Güte purum