Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System mit Edelstahl-Steckoliven GL 45, aus PBT, GL 45, mit 1, 2 oder 3 Ports
256.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Roter PBT, Silikon-O-Ring
Beschreibung
Ein robustes und widerstandsfähiges Schlauchverbindungs-System für DURAN™ GL 45 Labor- und Medienflaschen vieler Größen. Der Flaschendeckeladapter vereinfacht den Transfer von Flüssigkeiten innerhalb geschlossener und steriler Systeme. Die Steckoliven an der Innen- und Außenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8,0 mm geeignet. Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen. Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404/S31603) gefertigt. Die Silikondichtung und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss. Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C). Autoklavierbar (bei 121 °C/15 Minuten). Mit Retrace Code.
- Erleichtertes Anbringen von Schläuchen durch abgeschrägte, oberen Steckoliven
- Die ein, zwei bzw. drei Steckoliven an der Innen- und Außenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8,0 mm geeignet, z.B. Sani-Tech™ Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Vereinfachter Transfer von Flüssigkeiten innerhalb geschlossener und steriler Systeme durch den Flaschendeckeladapter
- Alle Teile sind vollständig geschweißt, um Einschlüsse und Hohlräume zu verhindern
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
- Die Silikondichtung und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Beschreibung | 1-port Anschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GL 32; Probennahme aus großen Behältern in Flaschen; Behälterdeckel für den Anschluss an Laborgeräte; Anschlussbaugruppen für Spinner- und Zellkulturgefäße; Autoklavieren von Medien in Flaschen |
Material | Edelstahl vom Typ 316L, PBT, Silikon, PBT, Silicone |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |