Learn More
1-Piperonylpiperazin, 97 %
Artikelnummer. 11318366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318366 5 g 5 Gramm
11328366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15625.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32231-06-4
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD00005834
InChI-Schlüssel NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperonylpiperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl piperazine, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-methyl piperazine, 1-benzo 1,3 dioxol-5-ylmethyl-piperazine, piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl, 1-3,4-methylendioxybenzyl piperazine, piperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl, 5-piperazinylmethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 94426
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC3=C(C=C2)OCO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Piperonylpiperazine
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Siedepunkt 147°C to 149°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 885038
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%