Learn More
1-Phenylthioharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30418421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418421 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP158131500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylthiourea
CAS 103-85-5
Summenformel C7 H8 N2 S
Menge 500 mg
Synonym Thiourea','N-phenyl- (ACI), N-Phenylthiourea (ACI), Thiourea','phenyl- (9CI), Urea','1-phenyl-2-thio- (8CI), 1-Phenyl-2-thiourea, 1-Phenylthiourea, MeSH ID: D010670, N-Phenylthiocarbamide, NSC 5779, Phenyl-2-thiourea, Phenylthiocarbamide, Phenylthiourea, PTU, U 6324, α-Phenylthiourea
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
SMILES NC(=S)Nc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 152.22
Formelmasse 152.0408