Learn More
1-Phenylthioharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Phenylthiourea |
| CAS | 103-85-5 |
| Summenformel | C7 H8 N2 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Thiourea','N-phenyl- (ACI), N-Phenylthiourea (ACI), Thiourea','phenyl- (9CI), Urea','1-phenyl-2-thio- (8CI), 1-Phenyl-2-thiourea, 1-Phenylthiourea, MeSH ID: D010670, N-Phenylthiocarbamide, NSC 5779, Phenyl-2-thiourea, Phenylthiocarbamide, Phenylthiourea, PTU, U 6324, α-Phenylthiourea |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10) |
| SMILES | NC(=S)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Phenylthioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.22 |
| Formelmasse | 152.0408 |