Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10708625 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10708625 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07001DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9NO2S
MDL-Nummer MFCD00067739
Menge 1 g
Synonym 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
InChI-Schlüssel PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)pyrrol
Molekulargewicht (g/mol) 207.25
PubChem CID 140146
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 97%