Learn More
1-Phenylpiperazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050665 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050665 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1246.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Phenylpiperazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Phenylpiperazin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 198.69
Menge 25 mg
Formelmasse 198,0924 g/mol