Learn More
1-Phenylpiperazin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498836 100 g 100 Gramm
11488836 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16995.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2210-93-7 | C10H15ClN2 | 198.694 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2210-93-7
Summenformel C10H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 198.694
MDL-Nummer MFCD00012758
InChI-Schlüssel NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenylpiperazinium chloride, piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride, phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenyl piperazine hydrochloride, piperazine, 1-phenyl-, monohydrochloride, phenylpiperazine, chloride, 1-phenylpiperazine hcl, c10h14n2.hcl, 1-phenylpiperazinehydrochloride
PubChem CID 75164
IUPAC-Name 1-Phenylpiperazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpiperazine hydrochloride
Schmelzpunkt 247°C to 250°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 198.7
Reinheit (%) 99%