Learn More
1-Phenylpiperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494344 100 g 100 Gramm
11484344 25 g 25 Gramm
11404354 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12610.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-54-6
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.236
MDL-Nummer MFCD00005957
InChI-Schlüssel YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC-Name 1-Phenylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpiperazine
Schmelzpunkt 17°C to 19°C
Dichte 1.064
Siedepunkt 285°C to 286°C
Flammpunkt 141°C (286°F)
Brechungsindex 1.588
Menge 100 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 132157
Formelmasse 162.24
Reinheit (%) ≥98%