Learn More
1-Phenylpiperazin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10157893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10157893 25 g Glasflasche 25 Gramm
10657102 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157893 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130820250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-54-6
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.24
MDL-Nummer MFCD00005957
InChI-Schlüssel YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC-Name 1-Phenylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpiperazine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.8°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0620g/mL
Siedepunkt 286.0°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. (Aniline) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5865 to 1.5885
Menge 25 g
UN-Nummer 2927
Relative Dichte 1.062
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 162.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig