Learn More
1-Phenyloctan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10746391 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10561374 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2189-60-8
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD00009564
InChI-Schlüssel CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC-Name Octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyloctane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -36°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 261°C to 263°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)7CH3
Brechungsindex 1.4830 to 1.485
Menge 25 mL
Beilstein 05, 453
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit