Learn More
1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamin, TRC
Artikelnummer. 30413267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3358405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 50541-93-0
Summenformel C12H18N2
Menge 5 g
Synonym (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
SMILES NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
Formelmasse 190.147