Learn More
(+/-)-1-Phenylethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417687 500 mL 500 Milliliter
11407687 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15711.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
Used for synthesis and as an emulsifying agent; used as a resolving agent and chiral intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für die Synthese und als Emulgator verwendet; wird als Lösemittel und chirales Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 4.2 g/l.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft, Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-36-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00008069
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC-Name 1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Phenylethylamine
Dichte 0.945
Siedepunkt 69°C to 70°C (10 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.527
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2735
Beilstein 636127
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4.2g/L.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥98%