Learn More
1-Phenylcyclopentancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437186 5 g 5 Gramm
11447186 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25504.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-55-4
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00001372
InChI-Schlüssel RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 66167
IUPAC-Name 1-Phenylcyclopentan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 1638653
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 98%