Learn More
1-Phenylcyclohexancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469310 5 g 5 Gramm
11459310 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50203.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-67-7
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.269
MDL-Nummer MFCD00037152
InChI-Schlüssel QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC-Name 1-Phenylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 99%