Learn More
1-Phenylcyclohexancarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459310
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459310
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50203.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-67-7
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.269
MDL-Nummer MFCD00037152
InChI-Schlüssel QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC-Name 1-Phenylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 99%