Learn More
1-Phenyl-3-Pyrazolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460003 50 g 50 Gramm
11470003 250 g 250 Gramm
11450003 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12089.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Phenidone inhibits both the LO (lipoxygenase) and Cox (cyclooxygenase) pathways, the synthesis of Fos-related antigen protein, and is described as an anti-inflammatory and anti-oxidant compound. Phenidone has been shown to block neurotoxicity induced by kainate, and weakens oxidative stress induced by lipopolysaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenidon hemmt sowohl den LO-(Lipoxygenase) als auch den Cox-Cyclooxygenase)Weg, die Synthese von Fos-verwandtem Antigenprotein, und wird als entzündungshemmende und antioxidative Verbindung beschrieben. Phenidon hat gezeigt, die durch Kainat induzierte Neurotoxizität zu blockieren, und schwächt den oxidativen Stress, der durch Lipopolysaccharid hervorgerufen wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1:10 heiß), Methanol (0.1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-43-3
Summenformel C9H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.192
MDL-Nummer MFCD00003094
InChI-Schlüssel CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC-Name 1-Phenylpyrazolidin-3-on
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 131856
Merck Index 14,7309
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%