Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10627512 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627512 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10617322 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627512 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155981000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92-43-3
Summenformel C9H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.192
MDL-Nummer MFCD00003094
InChI-Schlüssel CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC-Name 1-Phenylpyrazolidin-3-on
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119°C to 123°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 24, 2
Merck Index 15, 7419
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen