Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 119°C to 123°C |
| Farbe | Beige bis gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.