missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-on-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 886-06-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H19 N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP), Trihexyphenidyl Imp. A (EP), Trihexyphenidyl USP Related Compound A, Trihexyphenidyl USP RC A, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Related Compound A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Impurity A as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-Phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-on;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?