missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Phenyl-3,4-Dihydro-Isoquinolin, TRC

Artikelnummer. 30416519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416519 1 g
30421668 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2294401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52250-50-7
Summenformel C15H13N
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Synonym 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
IUPAC-Name 1-Phenyl-3,4-Dihydroisoquinolin
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Formelmasse 207.1048
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.