Learn More
1-Phenyl-2-Trimethylsilylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442248
33.06 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-2-Trimethylsilylacetylen wurde zur Herstellung von spenderstabilisierten Pt-η-Alkyn-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (6.1E-3 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Farbe Farblos
Dichte 0.886 g/mL
Siedepunkt 87°C to 88°C (9 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Strukturformel C6H5C≡CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
Beilstein 3088678
Synonym 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
IUPAC-Name Trimethyl(2-phenylethynyl)silan
PubChem CID 137464
Formelmasse 174.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig