Learn More
1-Phenyl-2-thiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779457
18.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-85-5
C7H8N2S
152.22
MFCD00004933
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
676454
CHEBI:46261
phenylthiourea
NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-85-5
C7H8N2S
152.22
MFCD00004933
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
676454
CHEBI:46261
phenylthiourea
NC(=S)NC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-thiourea
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCSNH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 388
Merck Index 15, 7424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,aq.ether,naoh,ethanol
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver