Learn More
1-Phenyl-2-propin-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30424398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424398 250 mg 250 Milligramm
30418411 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336418250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Summenformel C9H8O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMILES OC(C#C)c1ccccc1
IUPAC-Name 1-Phenylprop-2-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 132.15
Formelmasse 132.0575