Learn More
1-Phenyl-2-Propin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347486 1 g 1 Gramm
11357486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09549.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4187-87-5
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00021860
InChI-Schlüssel UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
IUPAC-Name 1-Phenylprop-2-yn-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.087
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 1 g
Beilstein 742365
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%