Learn More
1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430529 250 mg 250 Milligramm
15420529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63695.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54605-72-0
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
MDL-Nummer MFCD02179568
InChI-Schlüssel PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
PubChem CID 952089
IUPAC-Name 1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest