Learn More
1-Phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602695 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10133044 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10052214 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602695 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC75904DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6002-15-9
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.187
InChI-Schlüssel VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC-Name 1-Phenylimidazol-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 97%