Learn More
1-Phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 172.19 |
| Reinheit (%) | 97% |