Learn More
1-Phenyl-1-Propin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442427 10 g 10 Gramm
11434150 5 g 5 Gramm
11452427 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14272.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.163 g/mol
1-Phenyl-1-propyne is used as a intermediate for phrama industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1-Propyn wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 673-32-5
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.163
MDL-Nummer MFCD00009272
InChI-Schlüssel GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC-Name Prop-1-ynylbenzol
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-propyne
Dichte 0.933
Siedepunkt 183°C to 185°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.564
Menge 10 g
Beilstein 1071474
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C).
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%