Learn More
1-Phenyl-1-Cyclohexancarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10409300 50 g Glasflasche 50 Gramm
10205990 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409300 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170750500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-67-7
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00037152
InChI-Schlüssel QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC-Name 1-Phenylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H10CO2H
Menge 50 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver