Learn More
1-Phenyl-1-Cyclohexancarbonsäure, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 170750100
Additional Details : CAS : 1135-67-7 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205990
  • 54.70 CHF / 10 Gramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1135-67-7
204.27
QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
70817
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
C13H16O2
MFCD00037152
1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
1-Phenylcyclohexan-1-carbonsäure
Spezifikation
1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Glasflasche
119°C to 124°C
95%
94.0
95%
C6H5C6H10CO2H
1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
204.27
204.27
95%
Authentic
Beige bis Braun
10g
1135-67-7
100.0
C13H16O2
MFCD00037152
QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
1-Phenylcyclohexan-1-carbonsäure
70817
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation