Learn More
1-Phenyl-1,2-propandion-2-oxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10726803 10 g Glasflasche 10 Gramm
10551841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.10 CHF
    32.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 3.45 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-51-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-51-7
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00002115
InChI-Schlüssel YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-hydroxyimino propiophenone, isonitrosopropiophenone, 2-hydroxyiminopropiophenone, 2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one, propiophenone, isonitroso, 2-isonitrosopropiophenone, alpha-oximinopropiophenone, 1-phenyl-1,2-propanedione 2-oxime, .alpha.-oximinopropiophenone
PubChem CID 9566063
IUPAC-Name (2E)-2-(N-hydroxyimino)-1-phenylpropan-1-one
SMILES C\C(=N/O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 115.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COC(=NOH)CH3
Menge 10 g
Beilstein 07, III, 3464
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle