Learn More
(+/-)-1-Phenyl-1,2-Ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428829 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15428829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04551.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Siedepunkt 272°C to 274°C
Flammpunkt 160°C (320°F)
Summenformel C8H10O2
MDL-Nummer MFCD00003546
Menge 5 g
Beilstein 1306723
Merck Index 14,8861
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
InChI-Schlüssel PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
IUPAC-Name 1-Phenylethan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
PubChem CID 7149
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%