Learn More
1-Phenoxy-2-propanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325317 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325317 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16045600AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Phenoxy-2-propanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H12 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
SMILES CC(O)COc1ccccc1
IUPAC-Name 1-Phenoxypropan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Menge 1 mL
Formelmasse 152.0837 g/mol