Learn More
1-Pentyne, TRC
Artikelnummer. 30418585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418585 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28480010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Summenformel C5H8
Menge 10 g
Synonym 1-Pentine, Propylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
SMILES CCCC#C
IUPAC-Name Pent-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
Formelmasse 68.0626