Learn More
1-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482728 100 g 100 Gramm
11472728 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16723.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentol wird bei der Herstellung von d-Xylitol, l-Arabinitol und Hydrazonen von substituierten Salicylaldehyden verwendet. Wird auch als Mischmittel für Benzin mit hoher Oktanzahl verwendet. Reagiert mit p-Toluensulfinat zu 1-(2-Iodo-Pentan-1-Sulfonyl)-4-Methyl-Benzol. Ist auch an der Gaschromatographie und der Flüssigchromatographie-Analyse beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Halogenen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-67-1
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00003567
InChI-Schlüssel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC-Name Pent-1-en
SMILES CCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentene
Schmelzpunkt -138°C
Dichte 0.64
Siedepunkt 30°C to 31°C
Flammpunkt −51°C (−60°F)
Brechungsindex 1.3715
Menge 100 g
UN-Nummer UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 97%