Learn More
1-Penten-3-on (enthält 0,1 % BHT-Stabilisator), TRC
Artikelnummer. 30427595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2745901G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pent-1-en-3-one
CAS 1629-58-9
Summenformel C5 H8 O
Menge 1 g
Synonym 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CCC(=O)C=C
IUPAC-Name Pent-1-en-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575