Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15661370 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
20 l, Edelstahlkanne
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-41-0
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amylalkohol, N-Amylalkohol, Pentylalkohol, 1-Pentylalkohol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanol
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.811 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 136 °C bis 138 °C
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3(CH2)4OH
Brechungsindex n20/D 1.409 (Lit.)
Menge 20 l
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1730975
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Name des Produkts
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™ >